Print…
Lanthanum(III) chloride hydrate 64,5 - 70%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Lanthanum trichloride hydrate
199151000 199155000 199150025
ACRO199151000EA 62.7 EUR
ACRO199151000 ACRO199155000 ACRO199150025
Lanthanum(III) chloride hydrate 64,5 - 70%
Lanthanum(III) chloride hydrate
Fórmula: Cl₃La·H₂O
Peso Molecular: 263,28
Ponto de ebulição: 1000 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149753
Número CAS: 20211-76-1
EINECS: 233-237-5
UN: 1759
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White Adhering crystals
Gravimetry 64.5 to 70 %