Print…
Dipotassium hexachloroosmate > 39% Os
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Potassium hexachloroosmate(IV)
197650010 197650050
ACRO197650010EA 216 EUR
ACRO197650010 ACRO197650050
Dipotassium hexachloroosmate > 39% Os
Dipotassium hexachloroosmate
Fórmula: Cl₆K₂Os
Ponto de Fusão: 600 °C
Densidade: 3,42 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011371
Número CAS: 16871-60-6
EINECS: 240-893-6
UN: 3290
Encomendar
Appearance Bordeaux to purple Powder
Assay ≥39 % (Os)