Dipotassium hexachloroosmate (≥38,7% Os)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Potassium hexachloroosmate(IV)
12177.01
12177.03
12177.06
12177.01EA
97.3
EUR
12177.01
12177.03
12177.06
Dipotassium hexachloroosmate (≥38,7% Os)
Dipotassium hexachloroosmate
CAS No.: 16871-60-6
Molecular Formula: K2Cl6Os
Formula Weight: 481.12
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Dark red
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in water. Sparingly soluble in alcohol
Merck Reference: 14,7635
MDL No.: MFCD00011371
Fórmula:
Cl₆K₂Os Ponto de Fusão: Dec. Densidade: 3,42 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011371 Número CAS: 16871-60-6 EINECS: 240-893-6 Merck Index: 14,7635 |