Print…
Cloreto de hidroxilamónia, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
431362-250G 431362-50G
SIAL431362-250GEA 985 EUR
SIAL431362-250G SIAL431362-50G
Cloreto de hidroxilamónia, Sigma-Aldrich®
Cloreto de hidroxilamónia
Fórmula: NH₂OH·HCl
Peso Molecular: 69.49 g/mol
Ponto de ebulição: 306
Ponto de Fusão: 151
Densidade: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051089
Número CAS: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04853