Triethylammonium dihydrogentrifluoride (∼37% HF)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Triethylamine trihydrofluoride, Triethylamine trishydrofluoride
L14417.06
L14417.14
L14417.22
L14417.06EA
33.3
EUR
L14417.06
L14417.14
L14417.22
Triethylammonium dihydrogentrifluoride (∼37% HF)
Triethylammonium dihydrogentrifluoride
CAS No.: 73602-61-6
Molecular Formula: C6H15N.3HF
Formula Weight: 161.21
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.3915
Melting Point: -29°
Boiling Point: 70°/15mm
Beilstein Reference: 5522945
UN No.: 1790
MDL No.: MFCD00043294
Fórmula:
C₆H₁₈F₃N Peso Molecular: 161.21 g/mol Ponto de ebulição: 70 °C (15 mmHg) Ponto de Fusão: –29 °C Densidade: 0.990 Ponto de Inflamação: 87 °C (188 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00043294 Número CAS: 73602-61-6 EINECS: 277-550-5 UN: 1790 ADR: 8 II |