18-Pentatriacontanone ≥85%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97+%
CAS No.: 504-53-0
Molecular Formula: C35H70O
Formula Weight: 506.94
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white
Melting Point: 79-80°
Solubility: Soluble in benzene
MDL No.: MFCD00048491
Antiblocking agent
Fórmula:
C₃₅H₇₀O Ponto de ebulição: 543 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 79…80 °C Densidade: 0,84 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00048491 Número CAS: 504-53-0 EINECS: 207-993-1 |