Print…
Heptafluorobutyryl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
257923-25G 257923-5G
SIAL257923-25GEA 137 EUR
SIAL257923-25G SIAL257923-5G
Heptafluorobutyryl chloride, Sigma-Aldrich®
Heptafluorobutyryl chloride
Fórmula: C₄ClF₇O
Ponto de ebulição: 39 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,55 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00000707
Número CAS: 375-16-6
EINECS: 206-785-8
UN: 3265
ADR: 8,II