Ethoxyacetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B24194.14
B24194.22
B24194.14EA
104
EUR
B24194.14
B24194.22
Ethoxyacetic acid ≥98%
Ethoxyacetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 627-03-2
Molecular Formula: CH3CH2OCH2CO2H
Formula Weight: 104.11
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.4190
Odour: Pungent
Boiling Point: 207°
Beilstein Reference: 1743037
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004310
Fórmula:
C₄H₈O₃ Ponto de ebulição: 207 °C Densidade: 1,102 Ponto de Inflamação: 97 °C (206 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004310 Número CAS: 627-03-2 EINECS: 210-978-2 UN: 3265 ADR: 8,II |