Ethynylcyclohexane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H53418.14
H53418.06
H53418.14EA
497
EUR
H53418.14
H53418.06
Ethynylcyclohexane ≥98%
Ethynylcyclohexane
Purity: 98%
CAS No.: 931-48-6
Molecular Formula: C8H12
Formula Weight: 108.18
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4540
Boiling Point: 130-132°
Beilstein Reference: 1815535
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001513
Fórmula:
C₈H₁₂ Ponto de ebulição: 130…132 °C Densidade: 0,828 Ponto de Inflamação: 18 °C (64 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001513 Número CAS: 931-48-6 EINECS: 213-236-6 ADR: 3,II |