Print…
14-Heptacosanone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B20191.06 B20191.14
B20191.06EA 77.8 EUR
B20191.06 B20191.14
14-Heptacosanone ≥97%
14-Heptacosanone
Purity: 97% CAS No.: 542-50-7 Molecular Formula: C27H54O Formula Weight: 394.73 Melting Point: 76-79° Beilstein Reference: 1796794
Fórmula: C₂₇H₅₄O
Peso Molecular: 394.73 g/mol
Ponto de Fusão: 76…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00026598
Número CAS: 542-50-7
EINECS: 208-815-5