Print…
Ácido acético 99 - 100% 99-100, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur.,USP
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
27221-1L 27221-2.5L 27221-5L 27221-4X2.5L 27221-4X5L 27221-6X1L
27221-1LEA 58.39 EUR
27221-1L 27221-2.5L 27221-5L 27221-4X2.5L 27221-4X5L 27221-6X1L
Ácido acético 99 - 100% 99-100, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur.,USP
Ácido acético
Fórmula: H₃CCOOH
Peso Molecular: 60.05 g/mol
Ponto de ebulição: 118 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 16 °C
Densidade: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036152
Número CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99 %
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0005 %
Explosion Limit 4 %, 59 °F
Vapor Density 2.07 (vs air)
Autoignition Temperature 800 °F