Print…
Bromomethyl acetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
303208-10G 303208-1G
SIAL303208-10GEA 699 EUR
SIAL303208-10G SIAL303208-1G
Bromomethyl acetate, Sigma-Aldrich®
Bromomethyl acetate
Fórmula: H₃CCOOCH₂Br
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000170
Número CAS: 590-97-6
EINECS: 209-696-2
UN: 3272
ADR: 3,III