Print…
5-Bromopentyl acetate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A15549.14 A15549.06 A15549.22
A15549.14EA 50.4 EUR
A15549.14 A15549.06 A15549.22
5-Bromopentyl acetate ≥98%
5-Bromopentyl acetate
Purity: 98% CAS No.: 15848-22-3 Molecular Formula: CH3CO2(CH2)5Br Formula Weight: 209.09 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4620 Boiling Point: 109-110°/15mm Beilstein Reference: 1752109 MDL No.: MFCD00039204
Fórmula: C₇H₁₃BrO₂
Ponto de ebulição: 109…110 °C (15 mmHg)
Densidade: 1,255
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039204
Número CAS: 15848-22-3
EINECS: 239-961-8