Print…
4-Nitrophenyl acetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
N8130-100G N8130-10G N8130-25G N8130-5G
SIALN8130-100GEA 295 EUR
SIALN8130-100G SIALN8130-10G SIALN8130-25G SIALN8130-5G
4-Nitrophenyl acetate, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophenyl acetate
Fórmula: C₈H₇NO₄
Ponto de Fusão: 76…79 °C
Número MDL : MFCD00007326
Número CAS: 830-03-5
EINECS: 212-593-5