4-Nitrophenyl acetate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L00314.09
L00314.18
L00314.09EA
42
EUR
L00314.09
L00314.18
4-Nitrophenyl acetate ≥98%
4-Nitrophenyl acetate
Purity: 98+%
CAS No.: 830-03-5
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 77-79°
Beilstein Reference: 515874
Fórmula:
C₈H₇NO₄ Ponto de Fusão: 77…79 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007326 Número CAS: 830-03-5 EINECS: 212-593-5 |