4-Iodobutyl acetate 96% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Estabilização:
Estabilizado com cobre
Stabilized with copper
Purity: 96%
CAS No.: 40596-44-9
Molecular Formula: C6H11IO2
Formula Weight: 242.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.5115
Boiling Point: 94-95°/5.5mm
MDL No.: MFCD00010664
Fórmula:
C₆H₁₁IO₂ Ponto de ebulição: 94…95 °C (5,5 mmHg) Densidade: 1,610 Ponto de Inflamação: 91 °C (196 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00010664 Número CAS: 40596-44-9 |