4-Chlorobutyl acetate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B22582.14
B22582.22
B22582.36
B22582.14EA
45.9
EUR
B22582.14
B22582.22
B22582.36
4-Chlorobutyl acetate ≥98%
4-Chlorobutyl acetate
Purity: 98%
CAS No.: 6962-92-1
Molecular Formula: CH3CO2(CH2)4Cl
Formula Weight: 150.61
Flash Point: 64°(147°F)
Refractive Index: 1.4350
Boiling Point: 81-83°/11mm
Beilstein Reference: 1749681
MDL No.: MFCD00001013
Fórmula:
C₆H₁₁ClO₂ Ponto de ebulição: 81…83 °C (11 mmHg) Densidade: 1,076 Ponto de Inflamação: 64 °C (147 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001013 Número CAS: 6962-92-1 EINECS: 230-158-8 |