4-Bromobutyl acetate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A15632.09
A15632.18
A15632.30
A15632.09EA
52.7
EUR
A15632.09
A15632.18
A15632.30
4-Bromobutyl acetate ≥98%
4-Bromobutyl acetate
Purity: 98+%
CAS No.: 4753-59-7
Molecular Formula: CH3CO2(CH2)4Br
Formula Weight: 195.07
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.4600
Boiling Point: 96-97°/15mm
Beilstein Reference: 1749695
MDL No.: MFCD00000263
Fórmula:
C₆H₁₁BrO₂ Ponto de ebulição: 96…97 °C (15 mmHg) Densidade: 1,348 Ponto de Inflamação: 109 °C (228 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000263 Número CAS: 4753-59-7 EINECS: 225-277-7 |