Print…
4-Bromobutyl acetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Acetic acid 4-bromobutyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
227579-10G 227579-50G
SIAL227579-10GEA 75.4 EUR
SIAL227579-10G SIAL227579-50G
4-Bromobutyl acetate, Sigma-Aldrich®
4-Bromobutyl acetate
Fórmula: C₆H₁₁BrO₂
Peso Molecular: 195.06 g/mol
Número MDL : MFCD00000263
Número CAS: 4753-59-7
EINECS: 225-277-7