Print…
3-Phenylpropyl acetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W289000-1KG-K W289000-5KG-K
SIALW289000-1KG-KEA 147 EUR
SIALW289000-1KG-K SIALW289000-5KG-K
3-Phenylpropyl acetate, Sigma-Aldrich®
3-Phenylpropyl acetate
Fórmula: C₁₁H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 252,3 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 1,025 g/cm³ (16 °C)
Número MDL : MFCD00026216
Número CAS: 122-72-5
EINECS: 204-569-8