Print…
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
257420010 257420025
ACRO257420010EA 66.5 EUR
ACRO257420010 ACRO257420025
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate 99%
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
Fórmula: C₈H₁₆O₄
Ponto de ebulição: 210…220 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –25 °C
Densidade: 1,01 g/cm³
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041928
Número CAS: 112-15-2
EINECS: 203-940-1
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %