Print…
Acetato de 2-(2-Butoxietoxi)etilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Diethyleneglycolmonobutyletheracetate, Diethylene glycol monobutyl ether acetate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21014.1000 8.21014.2500 8.21014.9020
8.21014.1000EA 42 EUR
8.21014.1000 8.21014.2500 8.21014.9020
Acetato de 2-(2-Butoxietoxi)etilo, Sigma-Aldrich®
Acetato de 2-(2-Butoxietoxi)etilo
Fórmula: C₁₀H₂₀O₄
Peso Molecular: 204.27 g/mol
Ponto de ebulição: 246
Ponto de Fusão: –32 °C
Densidade: 0.973 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 102
Número MDL : MFCD00009458
Número CAS: 124-17-4
EINECS: 204-685-9
Encomendar
Solubility 64 g/l (20 °C)
Melting Point -32 °C
Molar Mass 204.26 g/mol
Boiling Point 244 - 250 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 102 °C
Refractive Index 1.4262 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 5.3 %(V)
Density 0.98 g/cm3 (20 °C)
pH 3 - 4 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 290 °C