Print…
1-Phenylethyl acetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Styrallyl acetate, α-Methylbenzyl acetate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W268402-1KG-K W268402-25KG-K W268402-5KG-K
SIALW268402-1KG-KEA 92 EUR
SIALW268402-1KG-K SIALW268402-25KG-K SIALW268402-5KG-K
1-Phenylethyl acetate, Sigma-Aldrich®
1-Phenylethyl acetate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Peso Molecular: 164.2 g/mol
Ponto de ebulição: 94
Densidade: 1.058 g/cm³ (16 °C)
Número MDL : MFCD00008858
Número CAS: 93-92-5
EINECS: 202-288-5