Print…
1-Phenylethyl acetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.43785.0100 8.43785.0500
8.43785.0100EA 63.7 EUR
8.43785.0100 8.43785.0500
1-Phenylethyl acetate, Sigma-Aldrich®
1-Phenylethyl acetate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 94 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,058 g/cm³ (16 °C)
Número MDL : MFCD00008858
Número CAS: 93-92-5
EINECS: 202-288-5
Encomendar
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -60 °C
Molar Mass 164.21 g/mol
Boiling Point 212 °C (1013 hPa)
Flash Point 91 °C
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hill Formula C10H12O2