Acetato de fenilmercúrio ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
37125.18
37125.30
37125.18EA
78.8
EUR
37125.18
37125.30
Acetato de fenilmercúrio ≥98%
Acetato de fenilmercúrio
Purity: 98%
CAS No.: 62-38-4
Molecular Formula: C8H8HgO2
Formula Weight: 336.74
Physical Form: Powder
Density: 2.4
Appearance: White to yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 146-153°
Solubility: Slightly soluble in water. Soluble in alcohol, benzene and glacial acetic acid
Beilstein Reference: 3662930
Merck Reference: 14,7300
UN No.: 1674
MDL No.: MFCD00008691
Fórmula:
C₈H₈HgO₂ Peso Molecular: 336.74 g/mol Ponto de Fusão: 146…153 °C Densidade: 2.4 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008691 Número CAS: 62-38-4 EINECS: 200-532-5 UN: 1674 ADR: 6.1 II |