Print…
Palladium(II) acetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Palladium diacetate, Palladium (II) acetate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
379875-1G 379875-5G
SIAL379875-1GEA 307 EUR
SIAL379875-1G SIAL379875-5G
Palladium(II) acetate, Sigma-Aldrich®
Palladium(II) acetate
Fórmula: C₄H₆O₄Pd
Peso Molecular: 224.51 g/mol
Ponto de Fusão: 205
Número MDL : MFCD00012453
Número CAS: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4