Palladium(II) acetate (45,9 - 48,4% Pd)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
CAS No.: 3375-31-3
Molecular Formula: C12H18O12Pd3
Formula Weight: 673.46
Physical Form: Needles
Appearance: Red-brown
Melting Point: ca 205° dec.
MDL No.: MFCD00012453
Carbonylation, oxidation and C-C bond formation
Fórmula:
C₁₂H₁₈O₁₂Pd₃ Ponto de Fusão: ∼ 205 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012453 Número CAS: 3375-31-3 EINECS: 222-164-4 Merck Index: 14,6991 |