Print…
Palladium(II) acetate trimero (≥47% Pd) ≥99.98% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Palladium diacetate, Palladium (II) acetate
43086.03 43086.06
43086.03EA 199 EUR
43086.03 43086.06
Palladium(II) acetate trimero (≥47% Pd) ≥99.98% (baseado em metais)
Palladium(II) acetate
Purity: 99.98% CAS No.: 3375-31-3 Molecular Formula: C12H18O12Pd3 Formula Weight: 673.46 Physical Form: Powder Appearance: Red-brown Melting Point: ca 205° dec. Merck Reference: 14,6991 MDL No.: MFCD00012453
Fórmula: C₁₂H₁₈O₁₂Pd₃
Peso Molecular: 673.46 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 205 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012453
Número CAS: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4
Merck Index: 14,6991