Print…
Palladium(II) acetate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Palladium diacetate, Palladium (II) acetate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18056.0001 8.18056.0005 8.18056.8500
8.18056.0001EA 240 EUR
8.18056.0001 8.18056.0005 8.18056.8500
Palladium(II) acetate para síntese, Sigma-Aldrich®
Palladium(II) acetate
Fórmula: C₄H₆O₄Pd
Peso Molecular: 224.51 g/mol
Ponto de Fusão: 205
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012453
Número CAS: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 205 °C
Molar Mass 224.5 g/mol
pH 2 - 3 (H2O, 20 °C) (aqueous suspension)