Print…
Cerium triacetate hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Acetic acid cerium (III) salt hydrate, Cerium (III) acetate hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
367753-250G 367753-50G
SIAL367753-250GEA 348 EUR
SIAL367753-250G SIAL367753-50G
Cerium triacetate hydrate, Sigma-Aldrich®
Cerium triacetate hydrate
Fórmula: C₆H₉CeO₆·H₂O
Peso Molecular: 335.266 g/mol
Número MDL : MFCD00150533
Número CAS: 206996-60-3
EINECS: 208-654-0