Print…
Cerium triacetate hydrate ≥99.995% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Acetic acid cerium (III) salt hydrate, Cerium (III) acetate hydrate
44433.09 44433.18 44433.30
44433.09EA 74.3 EUR
44433.09 44433.18 44433.30
Cerium triacetate hydrate ≥99.995% (baseado em metais)
Cerium triacetate hydrate
Purity: 99.995% CAS No.: 206996-60-3 Molecular Formula: C6H9CeO6.xH2O Formula Weight: 317.26(anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: White MDL No.: MFCD00051060
Fórmula: C₆H₉CeO₆·H₂O
Peso Molecular: 335.266 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150533
Número CAS: 206996-60-3
EINECS: 208-654-0