Cadmium acetate hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
229490-25G
229490-5G
SIAL229490-25GEA
233
EUR
SIAL229490-25G
SIAL229490-5G
Cadmium acetate hydrate, Sigma-Aldrich®
Cadmium acetate hydrate
Fórmula:
(H₃CCOO)₂Cd·H₂O |
Número CAS:
89759-80-8 EINECS: 208-853-2 UN: 2570 ADR: 6.1,III |