Formaldehyde diethyl acetal ≥99% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Ethylal, Diethoxymethane
Estabilização:
Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
B23134.AE
B23134.AP
B23134.AEEA
53.6
EUR
B23134.AE
B23134.AP
Formaldehyde diethyl acetal ≥99% estabilizada
Formaldehyde diethyl acetal
Stabilized with 100 ppm BHT
Purity: 99%
CAS No.: 462-95-3
Molecular Formula: CH3CH2OCH2OCH2CH3
Formula Weight: 104.15
Flash Point: -5°(23°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.831
Refractive Index: 1.3740
Melting Point: -66°
Boiling Point: 87-88°
Beilstein Reference: 1697253
UN No.: 2373
MDL No.: MFCD00009246
Fórmula:
C₅H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 87…88 °C Ponto de Fusão: –66 °C Densidade: 0,831 Ponto de Inflamação: –5 °C (23 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009246 Número CAS: 462-95-3 EINECS: 207-330-6 UN: 2373 ADR: 3,II |