Ethyl diethoxyacetate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
L00390.14
L00390.22
L00390.14EA
53.9
EUR
L00390.14
L00390.22
Ethyl diethoxyacetate ≥97%
Ethyl diethoxyacetate
Purity: 97+%
CAS No.: 6065-82-3
Molecular Formula: C8H16O4
Formula Weight: 176.21
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4100
Boiling Point: 198-200°
Beilstein Reference: 878579
MDL No.: MFCD00009231
Fórmula:
C₈H₁₆O₄ Ponto de ebulição: 198…200 °C Densidade: 0,988 Ponto de Inflamação: 85 °C (185 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009231 Número CAS: 6065-82-3 EINECS: 227-999-8 |