Print…
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoindeno ≥90% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Estabilização: Estabilizado com 4-terc-butilpirocatecol (TBC)
A13643.0F A13643.AP
A13643.0FEA 119 EUR
A13643.0F A13643.AP
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoindeno ≥90% estabilizado
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoindeno
Stabilized with 4-tert-butylcatechol
Fórmula: C₁₀H₁₂
Ponto de ebulição: 171…173 °C
Ponto de Fusão: 12…34 °C
Densidade: 0,982
Ponto de Inflamação: 26 °C (78 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078246
Número CAS: 77-73-6
EINECS: 201-052-9
UN: 2048
ADR: 3,III
Merck Index: 14,2739