Print…
Bis(8-hydroxyquinolinium)sulphate monohydrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
148451000 148455000 148450025
ACRO148451000EA 48.7 EUR
ACRO148451000 ACRO148455000 ACRO148450025
Bis(8-hydroxyquinolinium)sulphate monohydrate 98%
Bis(8-hydroxyquinolinium)sulphate monohydrate
Fórmula: C₁₈H₁₆N₂O₆S·1H₂O
Ponto de Fusão: 182 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149610
Número CAS: 207386-91-2
EINECS: 205-137-1
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Water ≤4.5 %
Titration with CHA ≥97.5 %