Bis(8-hydroxyquinolinium)sulphate monohydrate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L02743.14
L02743.22
L02743.14EA
29.3
EUR
L02743.14
L02743.22
Bis(8-hydroxyquinolinium)sulphate monohydrate ≥99%
Bis(8-hydroxyquinolinium)sulphate monohydrate
Purity: 99%
CAS No.: 207386-91-2
Molecular Formula: C18H14N2O2.H2SO4.H2O
Formula Weight: 406.42 (388.40anhy)
Melting Point: 176-179°
Beilstein Reference: 3760550
Fórmula:
C₁₈H₁₆N₂O₆S·1H₂O Ponto de Fusão: 176…179 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149610 Número CAS: 207386-91-2 EINECS: 205-137-1 |