Print…
Cytochalasin B (de Dreschslera dematioidea), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
C6762-1MG C6762-25MG C6762-50MG C6762-5MG C6762-10MG
SIALC6762-1MGEA 147 EUR
SIALC6762-1MG SIALC6762-25MG SIALC6762-50MG SIALC6762-5MG SIALC6762-10MG
Cytochalasin B (de Dreschslera dematioidea), Sigma-Aldrich®
Cytochalasin B
Fórmula: C₂₉H₃₇NO₅
Número MDL : MFCD00077704
Número CAS: 14930-96-2
EINECS: 239-000-2
UN: 1544
ADR: 6.1,II