Print…
Cytochalasin B
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 7(S),20(R)-Dihydroxy-16(R)-methyl-10-phenyl-24-oxa[14]cytochalasa-6(12),13(E),21(E)-triene-1,23-dione
228090010 228090050 228090250
ACRO228090010EA 76.7 EUR
ACRO228090010 ACRO228090050 ACRO228090250
Cytochalasin B
Cytochalasin B
Fórmula: C₂₉H₃₇NO₅
Ponto de Fusão: 218…223 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00077704
Número CAS: 14930-96-2
EINECS: 239-000-2
UN: 1544
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
HPLC ≥98 %