Print…
Benzyl cyanoacetate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cyanoacetic benzyl ester, Phenylmethyl cyanoacetate
L06644.14 L06644.22
L06644.14EA 98 EUR
L06644.14 L06644.22
Benzyl cyanoacetate ≥97%
Benzyl cyanoacetate
Purity: 97% CAS No.: 14447-18-8 Molecular Formula: NCCH2CO2CH2C6H5 Formula Weight: 175.18 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5195 Odour: Odourless Melting Point: 26-30° Boiling Point: 140°/0.8mm Beilstein Reference: 2096578 MDL No.: MFCD00051719
Fórmula: C₁₀H₉NO₂
Peso Molecular: 175.19 g/mol
Ponto de ebulição: 140 °C (0.8 mmHg)
Ponto de Fusão: 26…30 °C
Ponto de Inflamação: >100 °C (212 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051719
Número CAS: 14447-18-8