Print…
Coronene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C84801-100MG C84801-500MG
SIALC84801-100MGEA 122 EUR
SIALC84801-100MG SIALC84801-500MG
Coronene, Sigma-Aldrich®
Coronene
Fórmula: C₂₄H₁₂
Ponto de ebulição: 525 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 437…440 °C
Densidade: 1,371 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00004134
Número CAS: 191-07-1
EINECS: 205-881-7