Print…
Coronene 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
110511000 110515000
ACRO110511000EA 44.3 EUR
ACRO110511000 ACRO110515000
Coronene 95%
Coronene
Fórmula: C₂₄H₁₂
Ponto de ebulição: 525 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 438…440 °C
Densidade: 1,371 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00004134
Número CAS: 191-07-1
EINECS: 205-881-7
UN: 2811
Encomendar
Appearance Yellow to green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Titration RCOCl ≥96.0 %