Óxido de cobalto (II,III) ≥99.7% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Tricobalt tetraoxide, Cobaltic tetraoxide
45806.0B
45806.18
45806.30
45806.0BEA
1250
EUR
45806.0B
45806.18
45806.30
Óxido de cobalto (II,III) ≥99.7% (baseado em metais)
Óxido de cobalto (II,III)
Purity: 99.7%
CAS No.: 1308-06-1
Molecular Formula: Co3O4
Formula Weight: 240.80
Physical Form: 2-6 Micron Powder
Density: 6.11
Appearance: Black
Melting Point: 900° dec.
Merck Reference: 14,2429
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010939
Fórmula:
Co₃O₄ Peso Molecular: 240.8 g/mol Ponto de Fusão: 900 °C (decomposição) Densidade: 6.11 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010939 Número CAS: 1308-06-1 EINECS: 215-157-2 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,2429 |