Print…
cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
265850010 265850050
ACRO265850010EA 440 EUR
ACRO265850010 ACRO265850050
cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride 99+%
cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₄ClNO
Peso Molecular: 151.64 g/mol
Ponto de Fusão: 186…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143981
Número CAS: 6936-47-6
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
Titration with HClO4 ≥99.0 %