Print…
Diaminomaleonitrile 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
172700250 172701000 172705000
ACRO172700250EA 33.8 EUR
ACRO172700250 ACRO172701000 ACRO172705000
Diaminomaleonitrile 98%
Diaminomaleonitrile
Fórmula: C₄H₄N₄
Ponto de ebulição: 445 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 178…179 °C
Densidade: 1,368 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001870
Número CAS: 1187-42-4
EINECS: 214-697-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥97.5 %