Print…
Methyl linoleate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
428130250 428130050 428131000
ACRO428130250EA 478 EUR
ACRO428130250 ACRO428130050 ACRO428131000
Methyl linoleate 99%
Methyl linoleate
Fórmula: C₁₉H₃₄O₂
Ponto de ebulição: 212 °C (16 mmHg)
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 0,89 g/cm³
Ponto de Inflamação: >200 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009534
Número CAS: 112-63-0
EINECS: 203-993-0
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -85° to -95° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)