Print…
Benzyl chloroacetate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzyl 2-chloroacetate, Chloroacetic acid Benzyl ester
336160050 336160250
ACRO336160050EA 42.8 EUR
ACRO336160050 ACRO336160250
Benzyl chloroacetate 98%
Benzyl chloroacetate
Fórmula: C₉H₉ClO₂
Ponto de ebulição: 132 °C (12 mmHg)
Densidade: 1,22 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Número MDL : MFCD00157062
Número CAS: 140-18-1
EINECS: 205-400-0
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %