Print…
Carbazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20255.0005 8.20255.0250
8.20255.0005EA 25.8 EUR
8.20255.0005 8.20255.0250
Carbazole, Sigma-Aldrich®
Carbazole
Fórmula: C₁₂H₉N
Peso Molecular: 167.21 g/mol
Ponto de ebulição: 355
Ponto de Fusão: 236
Densidade: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004960
Número CAS: 86-74-8
EINECS: 201-696-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Encomendar
Solubility 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point 244 - 246 °C
Molar Mass 167.2 g/mol
Bulk Density 620 kg/m3
Boiling Point 355 °C (1013 hPa)
Flash Point 220 °C