Print…
Carbazole 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
108260050 108260250 108262500 108260010
ACRO108260050EA 23.9 EUR
ACRO108260050 ACRO108260250 ACRO108262500 ACRO108260010
Carbazole 96%
Carbazole
Fórmula: C₁₂H₉N
Ponto de ebulição: 355 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 240…246 °C
Densidade: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004960
Número CAS: 86-74-8
EINECS: 201-696-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 246 °C
GC ≥95 %