Carbazole 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11448.18
A11448.22
A11448.36
A11448.18EA
47.7
EUR
A11448.18
A11448.22
A11448.36
Carbazole 95%
Carbazole
Purity: 95%
CAS No.: 86-74-8
Molecular Formula: C12H9N
Formula Weight: 167.21
Flash Point: 220°(428°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 354-356°
Beilstein Reference: 3956
Merck Reference: 14,1790
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004960
Fórmula:
C₁₂H₉N Ponto de ebulição: 354…356 °C Ponto de Fusão: 240…246 °C Densidade: 1,150 Ponto de Inflamação: 220 °C (428 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004960 Número CAS: 86-74-8 EINECS: 201-696-0 ADR: 9,III Merck Index: 14,1790 |